Documentos
Z359629
Hemacitômetro Bright-Line
supplied with two cover slips
Sinônimo(s):
hemacytometers
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiais
colorless
glass
esterilidade
non-sterile
poços
2
Descrição geral
O hemacitômetro Bright-Line é moldado a partir de um único pedaço de vidro com resistência térmica e a choques. Um fosso em forma de H forma duas áreas de contagem, ou platôs. Uma barra em "V" no lado de carregamento de cada platô facilita o carregamento e reduz a possibilidade de transbordamento para o fosso. Cada platô exibe traçados como em câmara de Neubauer aprimorados.
A superfície traçada fica 0,1 mm abaixo da lamínula, limitando o volume de sangue ou líquido sobre um mm quadrado a 0,1 cu.mm e sobre cada um dos 400 quadrados (dentro do mm do quadrado central) a 0,00025 cu.mm. O contato das superfícies planas e polidas da lamínula com os suportes da lamínula produz um volume exato de líquido sobre a área de contagem. A diferença nas características de tensão superficial entre a superfície metálica na câmara e a lamínula polida garante capilaridade nivelada para um carregamento preciso e distribuição de células mais uniforme.
Lamínulas sobressalentes vendidas separadamente: Z375357
Aplicação
O hemacitômetro Bright-Line® é usado para contagem de células. Pode ser usado para determinar as concentrações de esporos em suspensões de esporos. Também pode ser usado para contar o número de oócitos presentes nas soluções-estoque.
Informações legais
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Bright-Line is a trademark of Cambridge Instruments, Inc.
Visite a Biblioteca de Documentos
R Weber et al.
Journal of clinical microbiology, 29(7), 1323-1327 (1991-07-01)
To determine the minimum number of Cryptosporidium oocysts that can be detected in stool specimens by diagnostic procedures, stool samples seeded with known numbers of Cryptosporidium parvum oocysts were processed by the modified Formalin-ethyl acetate (FEA) stool concentration method. FEA
Rafał L Górny et al.
Applied and environmental microbiology, 68(7), 3522-3531 (2002-06-29)
The aerosolization process of fungal propagules of three species (Aspergillus versicolor, Penicillium melinii, and Cladosporium cladosporioides) was studied by using a newly designed and constructed aerosolization chamber. We discovered that fungal fragments are aerosolized simultaneously with spores from contaminated agar
Ogochukwu Izuegbuna et al.
PloS one, 14(1), e0209682-e0209682 (2019-01-30)
The Opuntia spp. have been used in traditional medicine for many centuries. It is used in the management of diseases that involves oxidative stress, especially diabetes, obesity and cancer. Opuntia stricta (Haw) is one of the relatively unknown species in
Francis A Armah et al.
Journal of ethnopharmacology, 211, 207-216 (2017-10-04)
Leishmaniasis is one of the neglected tropical disease caused by a protozoan of the genus Leishmania transmitted by sandflies. High cost and lack of oral formulation of existing drugs, rapid developments of resistance by the parasite coupled with serious side
Henry K Lin et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 16(20), 5011-5018 (2010-09-30)
Sensitive detection and characterization of circulating tumor cells (CTC) could revolutionize the approach to patients with early-stage and metastatic cancer. The current methodologies have significant limitations, including limited capture efficiency and ability to characterize captured cells. Here, we report the
Artigos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolos
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.