T5651
Tetrodotoxin with Citrate Buffer
pH 4.8, powder
Sinônimo(s):
Fugu poison, Maculotoxin, TTX, Tarichatoxin
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
disponibilidade
not available in USA
pH
4.8
solubilidade
H2O: soluble (stable at pH 4-5 if stored frozen)
strong acid or alkaline solutions: unstable (destroyed by boiling at pH 2.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@]1(O)[C@H]2OC3(O)OC1C4[C@@H](O)NC(=N)NC4([C@@H]2O)[C@@H]3O
InChI
1S/C11H17N3O8/c12-8-13-6(17)2-4-9(19,1-15)5-3(16)10(2,14-8)7(18)11(20,21-4)22-5/h2-7,15-20H,1H2,(H3,12,13,14)/t2?,3-,4?,5+,6-,7+,9+,10?,11?/m1/s1
chave InChI
CFMYXEVWODSLAX-IXUBDLNJSA-N
Informações sobre genes
rat ... Scnn1g(24768)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3