Documentos
11836153001
Roche
cOmplete, Minicoquetel inibidor de proteases
Tablets provided in a glass vial
Sinônimo(s):
Inibidor de proteases
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
forma
tablet
uso
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
embalagem
vial of 25 tablets
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
tissue processing: suitable
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Os comprimidos inibidores de protease cOmplete, Mini inibem um amplo espectro de proteases de serina, cisteína e metaloproteases, além de calpaínas.
Devido à composição otimizada dos comprimidos, eles apresentam excelentes efeitos inibitórios, além de serem adequados à proteção de proteínas isoladas de tecidos animais, vegetais, de leveduras e bactérias.
Os comprimidos inibidores de protease cOmplete, Mini contêm EDTA e inibidores irreversíveis e reversíveis de proteases.
Especificidade
Para inibição de proteases de serina, cisteína, e metaloproteases em extratos de células bacterianas, de mamíferos, de leveduras e vegetais.
Aplicação
O cOmplete, Mini é usado para inibir proteases de serina, cisteína e metaloproteases em extratos celulares de bactérias, mamíferos, leveduras e plantas.
O cOmplete, Mini contém inibidores reversíveis e irreversíveis de proteases. Portanto, recomendamos a adição de cOmplete, Mini a todos os tampões-estoque e soluções-estoque normalmente protegidos com inibidores de proteases, e não apenas durante as primeiras etapas de purificação.
O cOmplete, Mini contém EDTA (1 comprimido gera uma solução de EDTA 1 mM em 10 ml). Portanto, o tampão de extração não deve conter cátions divalentes, como Ca2+, Mg2+ ou Mn2+, caso contrário a inibição das metaloproteases pode ser incompleta. Se a proteína de interesse vai ser purificada por IMAC (cromatografia de afinidade por metais imobilizados), por exemplo, proteínas recombinantes marcadas com poli-His, o EDTA precisa ser eliminado (p.ex.,, por diálise) antes da cromatografia.
Alternativamente, pode ser usado o produto cOmplete, Mini sem EDTA. Esses comprimidos são idênticos aos cOmplete, Mini, mas sem a presença de EDTA ou outro agente quelante.
Os comprimidos cOmplete, Mini inibem a atividade proteolítica em pequenos volumes de extração (até 10 ml). Se você estiver trabalhando com um volume maior (até 50 ml), recomendamos usar outro produto cOmplete. A composição do comprimido cOmplete é idêntica à do comprimido cOmplete, Mini, portanto ambos os produtos geram resultados comparáveis.
O coquetel inibidor de protease cOmplete, Mini foi usado como
componente de
  • tampão de lise para lisar amostras tumorais de glioma
  • tampão de extração de proteínas por radioimunoprecipitação (RIPA) para homogeneização de tecidos cardíacos
  • tampão de ressuspensão para homogeneização de células ganglionares da retina
Características e benefícios
Use os comprimidos inibidores de proteases cOmplete Mini para proteger suas proteínas contra uma ampla variedade de proteases. Em poucos minutos, a atividade proteolítica não inibida pode degradar as proteínas que você passou dias isolando. Cada um desses comprimidos solúveis em água práticos contém uma mistura de inibidores de proteases que inibe a atividade proteolítica da maioria dos tipos celulares, inclusive animais, vegetais, de leveduras e bacterianos. Não é necessário pesar ou medir, o que garante resultados consistentes.
  • Fáceis de usar: Basta colocar um comprimido de dissolução rápida dentro do seu tampão.
  • Proteção completa: Proteja instantaneamente as suas proteínas contra diversas proteases.
  • Flexível: Protege proteínas em extratos de quase todos os tecidos ou células, inclusive animais, vegetais, de leveduras, bacterianos ou fúngicos.
  • Seguros: Escolha inibidores não tóxicos que não oferecem risco a você ou àqueles ao seu redor.
  • Adequado para purificação por IMAC: Purifique proteínas marcadas com poli-histidina com a resina de purificação com marcador His cOmplete.
Embalagem
Em alguns casos, o envio é feito em Wet Ice; no entanto, as condições de envio podem variar em determinadas regiões.
Componentes
Mistura patenteada de vários inibidores de proteases com ampla especificidade inibitória.
Qualidade
Testado quanto ao desempenho em extrato de pâncreas.
forma física
Comprimidos em frascos de vidro
Nota de preparo
Concentração de trabalho: 1 comprimido por 10 ml de solução de extração
Solução de trabalho: Preparo da solução de trabalho
Um comprimido inibidor de protease cOmplete Mini é suficiente para inibir a atividade proteolítica em 10 ml de solução de extração. Quando há atividade proteolítica muito alta, um comprimido deve ser usado para cada 7 ml de tampão de extração. Os comprimidos podem ser adicionados diretamente ao meio de extração. Alternativamente, uma solução-estoque (conc. 7X) pode ser preparada.
Solução-estoque (conc. 7X):
Dissolva um comprimido cOmplete Mini sem EDTA em 1,5 ml de água destilada ou em 1,5 ml de tampão fosfato a 100 mM, pH 7,0.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): A solução estoque pode ser armazenada a 2 ºC a 8 °C por 1 a 2 semanas, ou pelo menos 12 semanas a -15 ºC a -25 °C.
Reconstituição
Solúvel em tampões aquosos ou adicione diretamente no meio de extração. Alternativamente, prepare uma solução estoque 7x em 1,5 ml de água ou de tampão fosfato a 100 mM, pH 7,0. A solução-estoque é estável por 1-2 semanas a 2 ºC a 8  C ou por pelo menos 12 semanas a -15 ºC a -25 °C; pode ser usada em soluções contendo tiol a 15 ºC a 25 °C.
Informações legais
cOmplete is a trademark of Roche
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Paloma Araujo Cavalcante et al.
Infection and immunity, 88(7) (2020-04-29)
Staphylococcus aureus, an important cause of mastitis in mammals, is becoming increasingly problematic due to the development of resistance to conventional antibiotics. The ability of S. aureus to invade host cells is key to its propensity to evade immune defense
The N-terminal set-beta protein isoform induces neuronal death
Trakhtenberg EF, et al.
The Journal of biological chemistry, 290(21), 13417-13426 (2015)
Ang Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 28(6), 1432-1441 (2020-04-30)
Adeno-associated viral (AAV) vectors are a leading candidate for the delivery of CRISPR-Cas9 for therapeutic genome editing in vivo. However, AAV-based delivery involves persistent expression of the Cas9 nuclease, a bacterial protein. Recent studies indicate a high prevalence of neutralizing antibodies
Identification of CRKII, CFL1, CNTN1, NME2, and TKT as Novel and Frequent T-Cell Targets in Human IDH-Mutant Glioma
Dettling S, et al.
Clinical Cancer Research, 24(12), 2951-2962 (2018)
Essential role for smooth muscle cell stromal interaction molecule-1 in myocardial infarction.
Mali V, et al.
Journal of Hypertension, 36(2), 377-386 (2018)
Artigos
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.