T3396
Tetraglycol
BioXtra
Sinônimo(s):
Glycofurol, Tetrahydrofurfuryl alcohol polyethyleneglycol ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
linha de produto
BioXtra
Formulário
liquid (clear)
Impurezas
<0.5% water (Coulometric)
<5 ppm heavy metal
cor
colorless to light yellow
pf
≤ -100 °C
solubilidade
water: soluble 3420 g/L
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1C(CCC1)COCCO
InChI
1S/C7H14O3/c8-3-5-9-6-7-2-1-4-10-7/h7-8H,1-6H2
chave InChI
CTPDSKVQLSDPLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to dilute DiI (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate) for injecting fertilized chicken eggs for DiI labeling
- to dilute DiI (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate) and diO (3,3′-dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate) for dye/virus injections
- to dilute poly (lactide-co-glycolide) (PLGA) to prepare PLGA/F127 solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?