42966
Polímero de ácido 2-hidroxioctadecanoico com α-hidroxi-ω-hidroxipoli(óxido-1,2-etilenodílico)
Sinônimo(s):
Macrogol (15)-hidroxiestearato, Polietilenoglicol (15)-hidroxiestearato, Solutol® HS 15, Ácido 12-hidroxi-esteárico polioxietilado
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
paste
composição
free macrogoly% (27.0 - 39.0 g/100g (%))
Impurezas
acetic acid (≤ 0.5 g/100g (%))
water (≤ 0.5 g/100g (%))
≤0.05% acetic acid
≤0.05% water
≤1 mg/kg ethylene oxide ((ppm))
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1 mg/kg nickel ((ppm))
≤1 mg/kg nickle
≤10 mg/kg dioxane ((ppm))
≤10 mg/kg dioxane
≤10 mg/kg heavy metals
≤620 mg/kg Diethylene glycol
≤620 mg/kg diethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol
<10 mg/kg heavy metals ((ppm))
resíduo de ignição
(≤ 0.3 g/100g (%))
pH
5.0-7.0 (1 g/10 mL in H2O)
pf
25 - 30 °C (77 - 86 °F)
valor de acidez
≤1.0 mg KOH/g
índice de hidroxila
90‑110 mg KOH/g
valor de iodo
≤2.0 g I2/100 g
valor de peróxido
≤3.0 meq/kg
valor de saponificação
53‑63 mg KOH/g
solubilidade
water: 200 g/L at 30 °C (86 °F)
densidade
1.048 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
1.03 g/cm3 at 60 °C (140 °F)
traços de ânion
<1 ppm (Ethylene Oxide)
<10 ppm (Dioxane)
traços de cátion
Ni: <1 ppm
heavy metals: <10 ppm
aplicação(ões)
sample preservation
cadeia de caracteres SMILES
C(CCCCC(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C47H94O19/c48-15-17-53-19-21-55-23-25-57-27-29-59-31-33-61-35-37-63-39-41-65-43-45-66-44-42-64-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-11-7-6-9-13-46(49)12-8-4-2-1-3-5-10-14-47(50)51/h46,48-49H,1-45H2,(H,50,51)
chave InChI
CYAMZYIUAHNTBO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- O ácido 12-hidroxioctadecanoico polimérico com α-hidroxi-ω-hidroxipoli(óxido-1,2-etilenodílico) tem sido utilizado:
- na dissolução de dexametasona (DEX) para injeção intraperitoneal em camundongos para testar a força de pegamento e medir a força muscular
- na preparação de roflumilaste para tratar coelhos e porquinhos-da-índia para estudar os mecanismos e a sensibilidade farmacológica das respostas hipertússicas induzidas por ozônio
- na dissolução de finerenona para aplicação oral em estudos in vivo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?