Documentos Principais
M4125
Sigma-Aldrich
D-Manitol
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
Manitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721898
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
powder
cor
white
faixa de pH útil
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L, (77 °F ))
pf
167-170 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Descrição geral
O D-Manitol, um álcool de açúcar ou poliol de seis carbonos que ocorre naturalmente, é encontrado em plantas como algas, cebolas, gramíneas e azeitonas. É considerado seguro devido ao seu índice glicêmico relativamente mais baixo do que o da sacarose.
Aplicação
O D-Manitol tem sido usado:
  • em carga osmótica para ajustar a osmolaridade das soluções
  • como um componente da solução de açúcar de teste para o teste de permeabilidade de celobiose-manitol
  • como padrão interno em ressonância magnética nuclear (NMR) para comparar/analisar as concentrações de manitol em amostras de urina
  • para tratar as células de controle e regular a pressão osmótica de alta glicose
O D-manitol foi usado como sequestrante de radicais hidroxila e como suplemento de meio.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O D-Manitol pode desempenhar um papel importante na lipólise e na oxidação da gordura, pois pode aumentar a fosforilação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK) e da acetil-CoA carboxilase 1 (ACC). Serve como um suplemento antiobesidade. O D-Manitol estimula a síntese de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), que regulam o metabolismo lipídico no fígado.
Um açúcar-álcool de sabor doce. Usado em estudos de inibição de doçura.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de Álcoois de açúcar para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
D-Manitol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-Manitol
D-Manitol ≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Supelco
78513
D-Manitol
D-Manitol tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
17311
D-Manitol
D-sorbitol ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
S1876
D-sorbitol
D-Manitol
Millipore
443907
D-Manitol
D-Manitol Meets ACS Specifications GR ACS
Sigma-Aldrich
MX0214
D-Manitol
D-Manitol for the determination of boric acid
Supelco
1.05983
D-Manitol
S J Upton et al.
Journal of clinical microbiology, 33(2), 371-375 (1995-02-01)
Surface-sterilized oocysts of Cryptosporidium parvum were applied to subconfluent monolayers of human adenocarcinoma (HCT-8) cells grown on coverslips in six-well cluster plates. Parasite-infected cultures were then incubated in RPMI 1640 with 10% fetal bovine serum, 15 mM HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid)
A Matsuzaki et al.
Cancer research, 49(20), 5702-5707 (1989-10-15)
Rat 3Y1 fibroblasts transformed by the E1A gene of adenovirus type 12 (E1A-3Y1 cells) are highly sensitive to the cell-killing effect of 1,3-dilinoleoylglycerol (DLG) administered in a culture medium, whereas the parental 3Y1 cells are less sensitive (H. Shimura et
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded
Diana Bilton et al.
Thorax, 69(12), 1073-1079 (2014-09-24)
Bronchiectasis is characterised by excessive production of mucus and pulmonary exacerbations. Inhaled osmotic agents may enhance mucociliary clearance, but few long-term clinical trials have been conducted. To determine the impact of inhaled mannitol on exacerbation rates in patients with non-cystic
Marieke Dubois et al.
Plant physiology, 169(1), 166-179 (2015-05-23)
Leaf growth is a tightly regulated and complex process, which responds in a dynamic manner to changing environmental conditions, but the mechanisms that reduce growth under adverse conditions are rather poorly understood. We previously identified a growth inhibitory pathway regulating