T2605
Solução de tripsina-EDTA
5X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Sinônimo(s):
Trypsin-EDTA solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
concentração
5X
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Save Time - no more freeze or thaw cycles
- Save Space - store at 2-8°C and free up your freezer
- Does not need to be aliquoted
- Only the best for your cells - manufactured in GMP environment
Componentes
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Conteúdo relacionado
Discover our primary human intrahepatic biliary epithelial cells, also known as cholangiocytes. Explore our plating and maintenance media formulations and protocol for culture.