SRP6561
Cathepsin K Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CTSK, CTSO, CTSO3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
23.5 kDa (115-329 aa)
embalagem
pkg of 5 μg
pkg of 50 μg
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
activity assay: suitable
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CTSK(1513)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)