SML1741
TH1020
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-((4-Benzyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)pyrido[3′,2′,4,5]-thieno[3,2-d]pyrimidine, 4-[[4-(Phenylmethyl)-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-pyrido[3′,2′:4,5]thieno[3,2-d]pyrimidine
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(C2=CC=NC=C2)=NN=C(SC3=NC=NC4=C3SC5=C4C=CC=N5)N1CC6=CC=CC=C6
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3