P8139
Forbol 12-miristato-13-acetato
≥99% (TLC), film or powder, PKC activator
Sinônimo(s):
12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato, 4β,9α,12β,13α,20-Pentaidroxitiglia-1,6-dien-3-ona 12-tetradecanoato 13-acetato, PMA, TPA
About This Item
Produtos recomendados
product name
Forbol 12-miristato-13-acetato, ≥99% (TLC), film or powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
film or powder
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
chave InChI
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Descrição geral
Aplicação
- para induzir a diferenciação de monócitos THP-1 em macrófagos.
- para estimular a proliferação de linfócitos do sangue periférico.
- para induzir explosões respiratórias e aumentar a geração de emissão de fótons ultrafraca (UPE) das células semelhantes a neutrófilos derivadas de células HL-60.
- em conjugação com o sal de cálcio ionomicina para estimular a ativação de células T
- em conjugação com sal de cálcio de isonomicina para estimular a ativação de células T para a estimulação de várias células, incluindo células do baço, linfócitos quiescentes e timócitos fetais.
- para a ativação da PKC (proteína quinase C) nas células.
Características e benefícios
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Conteúdo relacionado
A investigação de vias proteicas é uma parte fundamental da pesquisa de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Saiba mais sobre a análise de vias proteicas, incluindo a triagem de bibliotecas químicas, a investigação da atividade de proteínas e enzimas e a modulação de vias de proteínas usando pequenas moléculas.
Explore protein pathway analysis including chemical library screening and modulating pathways with small molecules.