SRP8029
Flagellin from Salmonella typhimurium
>95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FliC, Intelectin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~50 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2 ... fliC (STM1959)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2