Documentos
C6628
Sigma-Aldrich
Cloroquina
98.5-101.0% (EP), powder or crystals, anti-malarial drug
Sinônimo(s):
Difosfato de N4-(7-cloroquinolin-4-il)-N1,N1-dietilpentano-1,4-diamina, N4-(7-cloro-4-quinolinil)-N1,N1-dimetil-1,4-pentanodiamina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
515.86
Beilstein:
4223142
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
Cloroquina, powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-101.0% (EP)
forma
powder or crystals
pf
192-198 °C
espectro de atividade do antibiótico
parasites
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
chave InChI
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCC1(4363)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A cloroquina elimina efetivamente as formas eritrocitárias de parasitas da malária em todas as fases de desenvolvimento, embora não afete os esporozoítos. Ela também funciona como um antibiótico. Além disso, pode ser utilizada a uma concentração de 200 mg/mL (PBS, pH 5,0) para dissociar complexos antígeno-anticorpo sem desnaturar antígenos de hemácias. Pesquisas recentes indicam o potencial da cloroquina como medicação antitumoral para o tratamento do câncer, juntamente com quimioterapia e radiação. Seus efeitos antimaláricos são obtidos pela inibição da polimerização do heme em hemozoína, que serve como fonte de alimentos para o parasita malarial. A cloroquina forma um complexo com o medicamento-hemozoína, terminação da cadeia de polimerização e prevenção de polimerização adicional. Como resultado, o heme livre acumula-se no vacúolo do alimento, exercendo efeitos tóxicos sobre o parasita. Além disso, a cloroquina age como uma terapia anti-autoimune, ligando-se a fatores transcricionais em células T auxiliares 17 e inibindo sua diferenciação. O difosfato de cloroquina (CQ) é frequentemente empregado como inibidor da via autofágica. O uso combinado de difosfato de cloroquina e salidrosídeo inicia a apoptose em células hepáticas humanas modulando a disfunção mitocondrial e a autofagia.
A cloroquina é um membro da família das quinolonas e é um agente intercalador fraco. A cloroquina é usada para o tratamento de amebíase, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e discoide.
Aplicação
Intercalador de DNA. Também usado para aumentar a eficiência de transfecção.
O sal de difosfato de cloroquina foi usado:
  • em ensaios antiplasmodiais in vitro
  • em ensaios de transfecção e infecção
  • na inibição da autofagia
  • na diferenciação de células-tronco pluripotentes induzidas (iPS) em cardiomiócitos
  • no fluxo de tratamento de sangue infectado
Ações bioquímicas/fisiológicas
Medicamento antimalárico padrão. Substrato para MRP em linhagens celulares resistentes a múltiplos medicamentos e inibe a marcação por fotoafinidade de MRP pelo fármaco fotoativo à base de quinolina IAAQ (N-[4-[1-hidroxi-2-(dibutilamino)etil]quinolin-8-il]-4-azidossalicilamida).
Características e benefícios
Este composto é um produto em destaque para pesquisa em absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME)/toxicologia (Tox). Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para ADME/Tox. Saiba mais sobre moléculas pequenas bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pompe disease results in a Golgi-based glycosylation deficit in human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes
Raval KK, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(5), 3121-3136 (2015)
Malaria theranostics using hemozoin-generated vapor nanobubbles
Lukianova-Hleb EY and Lapotko DO
Theranostics, 4(7), 761-761 (2014)
Combination of chloroquine diphosphate and salidroside induces human liver cell apoptosis via regulation of mitochondrial dysfunction and autophagy
Bing J, et al.
Molecular Medicine Reports, 27, 1-12 (2023)
E2F1 modulates p38 MAPK phosphorylation via transcriptional regulation of ASK1 and Wip1
Hershko T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(42), 31309-31316 (2006)
Screening of medicinal plants from Reunion Island for antimalarial and cytotoxic activity
Jonville MC, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 120(3), 382-386 (2008)
Artigos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLC