107689
Hexadimethrine bromide
≥95%
Sinônimo(s):
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
Ensaio
≥95%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCBr.N(CCCCCCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
chave InChI
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Adaptive and Ultrahigh-Affinity Recognition in Water by Sulfated Conjugated Corral[5]arene.: Research on Hexadimethrine bromide′s interaction with sulfated corral[5]arene under aqueous conditions, exploring its high-affinity binding properties which could be crucial for developing new biochemical sensors (Wang et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Polybrene® neutralizes red blood cell charge, a vital anti-heparin agent in various laboratory applications.