S2501
Spermidine trihydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
257-259 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
chave InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?