Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.357,00 |
25 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 4.672,00 |
Sobre este item
R$ 1.357,00
Nome do produto
Spermidine trihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.), 257-259 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description BioXtra, ≥99.5% (AT) | description ≥98% (TLC) |
| assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay ≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT) | assay ≥98% (TLC) |
| biological source synthetic, microbial | biological source - | biological source - | biological source synthetic, microbial |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| mp 257-259 °C (lit.), ~250 °C (dec.) | mp 257-259 °C (lit.) | mp 257-259 °C (lit.) | mp 257-259 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermidine trihydrochloride
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?