Documentos Principais
S0381
Sigma-Aldrich
Spermidine phosphate salt hexahydrate
Sinônimo(s):
Dispermidine triphosphate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 431,00
R$ 431,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 431,00
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
346.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 431,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCCCNCCCN.NCCCCNCCCN
InChI
1S/2C7H19N3.3H3O4P.6H2O/c2*8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;3*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*10H,1-9H2;3*(H3,1,2,3,4);6*1H2
chave InChI
UYNKOICVVIGVMD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA, may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Atenção
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Spermine BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S4264
Spermine
Spermine ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
85590
Spermine
L-Amino acids analytical standard
Supelco
LAA21
L-Amino acids
Putrescine analytical standard
Supelco
51799
Putrescine