85610
Spermine tetrahydrochloride
≥99.0% (AT), powder or crystals
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder or crystals
pf
310-311 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
chave InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?