Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 mg | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 980,00 |
500 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.848,00 |
1 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 4.881,00 |
5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 18.917,00 |
Sobre este item
R$ 980,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type I-A
form
powder
specific activity
≥50 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
concentration
≥60% (RNase A, SDS-PAGE)
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
salt, essentially free
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A RNase A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e DNA genômico e amostras de proteína.
- A RNase A também é usada para análise de sequência de RNA e ensaios de proteção.
- A RNase A foi usada como ferramenta para desenvolvimento de fármacos auxiliado por computador.
- A RNase A dá suporte à análise de sequências de RNA.
- A RNase A hidrolisa o RNA contido em amostras de proteínas.
- A purificação do DNA é apoiada pela RNase A.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| specific activity ≥50 Kunitz units/mg protein | specific activity 85-140 Kunitz units/mg protein | specific activity 75-125 Kunitz units/mg protein | specific activity >= 60 Kunitz units/mg protein |
| concentration ≥60% (RNase A, SDS-PAGE) | concentration - | concentration - | concentration ≥60% (SDS-PAGE) |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonuclease A
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?