Documentos Principais
R5000
Sigma-Aldrich
Ribonuclease A
Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
Sinônimo(s):
RNase A, Ribonuclease pancreática, Ribonucleato de 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolase
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 912,00
250 MG
R$ 1.972,00
1 G
R$ 6.311,00
R$ 912,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 912,00
250 MG
R$ 1.972,00
1 G
R$ 6.311,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 912,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
tipo
Type II-A
Formulário
solid
atividade específica
>= 60 Kunitz units/mg protein
peso molecular
~13,700
concentração
≥60% (SDS-PAGE)
técnica(s)
cell based assay: suitable
Impurezas
salt, essentially free
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A RNAse A, Ribonuclease A, é uma endorribonuclease que cliva as ligações fosfodiéster do RNA de fita simples após nucleotídeos pirimidina. Ela ataca na extremidade fosfato 3′ (por exemplo, pG-pG-pC-pA-pG será clivado para produzir pG-pG-pCp e A-pG). A maior atividade é exibida com um RNA de fita simples. A RNase A é um polipeptídeo de cadeia simples com 4 pontes bissulfeto. Ao contrário da RNase B, ela não é uma glicoproteína. As ribonucleases não hidrolisam DNA porque o DNA não tem os grupos 2′-OH, que são essenciais para a formação de intermediários cíclicos. A RNase A também pode hidrolisar RNA de amostras de proteína. A RNase A pode ser inibida por alquilação de His12 e His119 e ativada por sais de potássio e sódio. A RNase é inibida na presença de íons de metais pesados. A RNase também é inibida competitivamente por DNA.
Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can hydrolyze RNA from protein samples. Pancreatic RNase A specifically cleaves at the 3′-side of pyrimidine (uracil or cytosine) phosphate bonds.
Aplicação
  • A RNase A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e DNA genômico e amostras de proteína.
  • A RNase A também é usada para análise de sequência de RNA e ensaios de proteção.
  • A RNase A foi usada como ferramenta para desenvolvimento de fármacos auxiliado por computador.
  • A RNase A dá suporte à análise de sequências de RNA.
  • A RNase A hidrolisa o RNA contido em amostras de proteínas.
  • A purificação do DNA é apoiada pela RNase A.
Ribonuclease A is used to remove RNA from DNA plasmid preparations and protein samples. Ribonuclease A is used for RNase protection assays, to remove unspecifically bound RNA, analysis of RNA sequences, to hydrolyze RNA contained in protein samples, and the purification of DNA. Ribonuclease A from bovine pancreas has been used in a study to assess hybridase activity of human ribonuclease-1. [1] Ribonuclease A from bovine pancreas has also been used in a study to investigate particle-based and monolithic columns for cation exchange protein displacement chromatography. [2]
Características e benefícios
Nossa ribonuclease A altamente estável, a RNase A, é adequada para remoção de RNA, sequenciamento de RNA e purificação de DNA.
Nota de preparo
Chromatographically purified
Nota de análise
Proteína determinada por E.
RNase A purity determined by SDS-PAGE
Inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Beata Schmidt et al.
Journal of chromatography. A, 1018(2), 155-167 (2003-11-19)
The overall topic of the investigation was the separation of basic proteins by cation exchange displacement chromatography. For this purpose two principal column morphologies were compared for the separation of ribonuclease A and alpha-chymotrypsinogen, two proteins found in the bovine
Nicoletta Potenza et al.
Nucleic acids research, 34(10), 2906-2913 (2006-06-02)
Human ribonuclease-1 (hRNase-1) is an extracellular enzyme found in exocrine pancreas, blood, milk, saliva, urine and seminal plasma, which has been implicated in digestion of dietary RNA and in antiviral host defense. The enzyme is characterized by a high catalytic
Sanjiv Risal et al.
Cell discovery, 3, 16052-16052 (2017-02-23)
In mammals, primordial germ cells (PGCs) are the embryonic cell population that serve as germ cell precursors in both females and males. During mouse embryonic development, the majority of PGCs are arrested at the G2 phase when they migrate into
Stephanie E Siegmund et al.
Human molecular genetics, 26(23), 4588-4605 (2017-10-04)
Mitochondrial disorders affecting oxidative phosphorylation (OxPhos) are caused by mutations in both the nuclear and mitochondrial genomes. One promising candidate for treatment is the drug rapamycin, which has been shown to extend lifespan in multiple animal models, and which was
Nana Asare et al.
Toxicology and applied pharmacology, 230(2), 175-186 (2008-04-18)
Mechanistic studies of nitro-PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) of interest might help elucidate which chemical characteristics are most important in eliciting toxic effects. 1-Nitropyrene (1-NP) is the predominant nitrated PAH emitted in diesel exhaust. 1-NP-exposed Hepa1c1c7 cells exhibited marked changes in
Protocolos
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC