Documentos Principais
PZ0306
Sigma-Aldrich
PF-6808472
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-{4-[4-(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-ylamino)-6-prop-2-ynylcarbamoyl-pyrimidin-2-yl]-piperazin-1-ylmethyl}-benzenesulfonyl fluoride, XO44
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 789,00
25 MG
R$ 3.181,00
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 789,00
25 MG
R$ 3.181,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H27FN8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
538.60
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CN2CCN(CC2)c3nc(cc(n3)C(=O)NCC#C)Nc4n[nH]c(c4)C5CC5
InChI
1S/C25H27FN8O3S/c1-2-9-27-24(35)21-15-22(29-23-14-20(31-32-23)18-5-6-18)30-25(28-21)34-12-10-33(11-13-34)16-17-3-7-19(8-4-17)38(26,36)37/h1,3-4,7-8,14-15,18H,5-6,9-13,16H2,(H,27,35)(H2,28,29,30,31,32)
chave InChI
ZBSPMOBILDLOCV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-6808472 is a cell permeable covalent probe suitable for click chemistry designated to measure kinase selectivity in intact cells. PF-6808472 contains sulfonyl fluoride group, which react with conserved lysine residue within kinase ATP binding site.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qian Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 680-685 (2017-01-05)
Protein kinases comprise a large family of structurally related enzymes. A major goal in kinase-inhibitor development is to selectively engage the desired kinase while avoiding myriad off-target kinases. However, quantifying inhibitor interactions with multiple endogenous kinases in live cells remains