P3088
Anti-Parvalbumin Antibody
mouse monoclonal, PARV-19
Sinônimo(s):
Parvalbumin Antibody, Parvalbumin Antibody - Monoclonal Anti-Parvalbumin antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Parvalbumin antibody produced in mouse, clone PARV-19, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PARV-19, monoclonal
peso molecular
antigen 12 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
fish, frog, rabbit, canine, feline, bovine, pig, human, goat, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable (10-20K titer using Mouse skeletal muscle extract expressing Parvalbumin protein)
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PVALB(5816)
rat ... Pvalb(25269)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Parvalbumin (mouse IgG1 isotype) is derived from the PARV-19 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. Parvalbumin is a calcium-binding protein.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
PVALB (parvalbumin) expression serves as marker for differentiating tumors as benign and malignant, in relation with thyroid lesions. Decreased expression of parvalbumin positive interneurons in rat model is associated with schizophrenia, and is known to disturb neuronal activity.
forma física
Armazenamento e estabilidade
For extended storage freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. Storage in "frost-free" freezers is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)