A2220
Gel de agarose de afinidade ANTI-FLAG® M2
purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
ANTI-FLAG® M2 monoclonal, Gel de agarose de afinidade ANTI-FLAG® M2, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
classe(s) química(is) do analito
proteins
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
matriz
(4% agarose bead; 45-165μm bead size)
Isotipo
IgG1
capacidade
>0.6 mg/mL, resin binding capacity (FLAG-BAP)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Eluição - peptídeo FLAG®, glicina, pH 3,5, 3x peptídeo FLAG®
Imunogênio
Aplicação
Saiba mais detalhes sobre o produto em nosso portal de aplicações FLAG®.
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
The FLAG® Expression System is a proven method to express, purify and detect recombinant fusion proteins. Sigma®, the proven provider of FLAG®, now offers a magnetic bead for immunoprecipitation, protein purification, and the study of protein-protein interactions. The ANTI-FLAG® M2 Magnetic Bead is composed of murine derived, anti-FLAG® M2 monoclonal antibody attached to superparamagnetic iron impregated 4% agarose beads, with an average diameter of 50 µm. The M2 antibody is capable of binding to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus, or C-terminus locations in mammalian, bacterial, and plant extracts.
Protocolos
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Conteúdo relacionado
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Técnicas de purificação de proteínas, reagentes e protocolos para purificar proteínas recombinantes usando métodos que incluem cromatografia de troca iônica, cromatografia de exclusão por tamanho e cromatografia por afinidade a proteínas.