760757
Azide-fluor 545
Sinônimo(s):
5-Carboxytetramethylrhodamine-azide, TAMRA PEG azide., TAMRA-azide, Tetramethylrhodamine
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Spectral Properties: Abs/Em = 546/565 nm
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.