Documentos Principais
F1804
Sigma-Aldrich
ANTI-FLAG® M2 monoclonal
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Sinônimo(s):
Anticorpo flag, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
purificado por
affinity chromatography (affinity tag purification)
reatividade de espécies
all
concentração
1 mg/mL
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
DYKDDDDK
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O anticorpo monoclonal purificado por afinidade ANTI-FLAG M2 de camundongo se liga a proteínas de fusão contendo uma sequência peptídica FLAG. O anticorpo reconhece a sequência peptídica FLAG na terminação N, na terminação Met-N, na terminação C e nos sítios internos da proteína de fusão.
Método de purificação - purificação com marcador por afinidade
Especificidade
Sítio de ligação:N-Asp-Tir-Lis-Asp-Asp-Asp-Asp-Lis-C
Imunogênio
FLAG; sequência de peptídeo DYKDDDDK
Aplicação
Para detecção altamente sensível e específica de proteínas de fusão FLAG por immunoblotting[1], imunoprecipitação (IP) [2][3][4], imuno-histoquímica, imunofluorescência[5] e imunocitoquímica. Otimizado para detecção de banda única de proteínas de fusão FLAG em sistemas de expressão de mamíferos, vegetais e bacterianos.
Western Blotting e EIA
Saiba mais detalhes sobre o produto no nosso portal de aplicações FLAG®.
forma física
Contém 50% de glicerol em solução salina tamponada com fosfato.
Nota de preparo
Imediatamente antes do uso, dilua em solução salina tamponada com Tris (TBS), pH 8,0, com 3% de leite desnatado
Informações legais
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Monika Srivastava et al.
Nature communications, 6, 6253-6253 (2015-02-24)
Roquin is an RNA-binding protein that prevents autoimmunity and inflammation via repression of bound target mRNAs such as inducible costimulator (Icos). When Roquin is absent or mutated (Roquin(san)), Icos is overexpressed in T cells. Here we show that Roquin enhances
HSV-2 glycoprotein gD targets the CC domain of tetherin and promotes tetherin degradation via lysosomal pathway
Yalan Liu
Virology, 154-154 (2016)
Histone H1 Limits DNA Methylation in Neurospora crassa
Michael Seymour
G3 (Bethesda, Md.) (2016)
Yumin Qiu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1866(9), 1412-1420 (2019-06-10)
Src is a known proto-oncogene and its aberrant activity is involved in a variety of cancers, including ovarian cancer, whereas the regulatory mechanism of Src has not been fully clarified. In this study, we identified tripartite motif-containing (TRIM) 50 as
MCPIP1, alias Regnase-1 binds and cleaves mRNA of C/EBP?
Barbara Lipert
PLoS ONE (2017)
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Conteúdo relacionado
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reagentes e recursos de interação de proteínas e ácidos nucleicos para uso em interações do tipo proteína-RNA, proteína-DNA e proteína-proteína, e aplicações associadas.
Questions
  1. モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体(F1804)を購入しました。WBで使用しますが、抗体の推奨の希釈率、希釈液を知りたいです。よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. An antibody concentration of 1 ug/mL or 1:1000 dilution is recommended for use in western blot. Please see the link below to review the product datasheet which includes the full protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/747/f1804bul-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Technion-Israel Institute of Technology
    • Review 1
    • Votes 19
    5 out of 5 stars.
    Perfection
    Perfect for WB and IF, very specific. Stable for many years.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-Only Reviews