SAE0194
3xFLAG™ Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, purified
Sinônimo(s):
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized powder
técnica(s)
protein extraction: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
For elution under gentle, mild conditions of 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG M2 affinity gels.
(Note: the 1X FLAG Peptide (F3290) will not elute 3X FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG affinity gels.)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3