P8240
REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ for Blood
12 mL sufficient for 1000 amplifications
Selecione um tamanho
R$ 10.720,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 10.720,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Produtos recomendados
Nível de qualidade
uso
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
Características
dNTPs included
hotstart
cor
red
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Additional loading dye is not required as the PCR reaction mix contains REDTaq® dye for direct and convenient loading onto an agarose gel for analysis
- Hotstart feature allows for room temperature set-up without premature Taq DNA polymerase activity
- Ready-mix enables time-saving procedures
- Reduced risk of contamination from multiple pipet steps and increased reproducibility
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.