P8115
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ for Blood
12 mL sufficient for 1000 amplifications
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
uso
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
Características
dNTPs included
hotstart
cor
colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The Extract-N-Amp Blood PCR Kits contain all the reagents needed to rapidly extract and amplify human genomic DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.