L3289
Lysis solution for blood
sufficient for 100 reactions, for molecular biology
Sinônimo(s):
Blood direct PCR, Blood lysis buffer, Extract-N-Amp blood direct PCR lysis solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
forma
liquid
uso
sufficient for 100 reactions
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This lysis solution is a component of the Extract-N-Amp™ and the REDExtract-N-Amp™ Blood PCR Kits
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3