P2645
Protein Kinase A Catalytic Subunit from bovine heart
≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity), lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet)
Sinônimo(s):
PKA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet)
Nível de qualidade
atividade específica
≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity)
peso molecular
40,862 Da
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Inibidor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)