Documentos Principais
ATPD-RO
Roche
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
Disodium salt
Sinônimo(s):
ATP
Selecione um tamanho
5 G
R$ 481,00
10 G
R$ 860,00
R$ 481,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 481,00
10 G
R$ 860,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N5Na2O16P3
Número CAS:
Peso molecular:
605.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
R$ 481,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
crystals
peso molecular
Mr 507.2 (ATP)
Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O)
embalagem
pkg of 10 g (10127531001)
pkg of 5 g (10127523001)
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
chave InChI
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
Descrição geral
The product contains disodium salt crystals of ATP.
Aplicação
ATP, disodium salt, is used for the luminometric determination of Luc activity in cell extracts.[1][2]
Qualidade
Purity: ≥98% ATP-Na2H2 x 3 H2O, ≥82% ATP (enzymatic), ≤0.5% ADP and AMP (enzymatic), ≤0.01% GTP (HPLC), ≤30 ppm heavy metals (as Pb-ions), ≤15 ppm Fe-ions
Nota de preparo
Storage conditions (working solution): The reconstituted aqueous solution is stable for one week at 2 to 8 °C, and for several months at -15 to -25 °C.
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Direct chemiluminescence detection of nitric oxide in aqueous solutions using the natural nitric oxide target soluble guanylyl cyclase
Woldman
Free Radical Biology & Medicine, 47.10, 1339-1345 (2009)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro
Roelofs
Toxicology, 271-283 (2014)