P5511
Protein Kinase A from bovine heart
≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Protein Kinase, 3′,5′-cyclic-AMP-dependent from bovine heart
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥0.8 units/μg protein
composição
Protein, ≥70%
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... PRKACA(282322) , PRKACB(282323)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
inibidor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3