42052
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
DSF, Diffusible signal factor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C13H24O2/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(14)15/h9,11-12H,3-8,10H2,1-2H3,(H,14,15)/b11-9-
chave InChI
SNTXNGAQYNSTHI-LUAWRHEFSA-N
Aplicação
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3