ATPDS-RO
Roche
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
=99%, pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
Sinônimo(s):
ATP
descrição
Disodium salt
Ensaio
99%
forma
crystals
peso molecular
507.2 (ATP)
Mr 551.14 (ATP-Na2)
embalagem
pkg of 1 g (10519979001)
pkg of 5 g (10519987001)
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
chave InChI
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
Aplicação
- in analyzing the ATP turnover cycle of microtubule motors
- for activating the NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome to perform in vitro stimulation of bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs)
- for in vitro ubiquitination
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1