539576
PKA, Catalytic Subunit, Bovine Heart
Sinônimo(s):
cAMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, Protein Kinase A, Catalytic Subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine heart
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
atividade específica
≥20,000 units/μg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
activity assay: suitable
adequação
suitable for molecular biology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Native PKA catalytic subunit purified from bovine heart. Protein Kinase A (PKA) is a serine protein kinase that targets serine and threonine residues.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Rannels, S.R., et al 1983. Methods Enzymol99, 55.
Witt, J.J. and Roskoski, R. Jr. 1975. Anal Biochem.66, 253.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1