P1585
PMA
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
Forbol 12-miristato-13-acetato, Ativador de NF-κB, Ativador de PKC, ativador de proteína quinase C, éster de forbol, óleo de cróton, 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato, 4β,9α,12β,13α,20-Pentaidroxitiglia-1,6-dien-3-ona 12-tetradecanoato 13-acetato, PMA, TPA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
(Lyophilisate)
peso molecular
616.83 g/mol
condição de armazenamento
protect from light
solubilidade
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.)
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
chave InChI
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Descrição geral
Por meio da via de sinalização da proteína quinase C (PKC), o PMA é um tumorigênico associado a:
- transcrição genética
- crescimento celular
- diferenciação celular
- morte celular programada
- via imune
- dessensibilização de receptores
O forbol 12-miristato 13-acetato é usado para estudar:
- fatores de crescimento
- hormônios
- regulação mediada por citocinas do crescimento e da diferenciação celular
Aplicação
- estudos de biologia molecular como padrão
- estudos analíticos de tumorigênicos
- promoção do crescimento celular
- para detectar citocinas intracelulares
- em ensaio de estresse oxidativo CellROX
- para estimular células Huh7 e investigar a redistribuição de dipeptidil peptidase 9 (DPP9)
- como controle positivo da estimulação do receptor de células B (BCR) em células de leucemia linfocítica crônica (LLC)
- na diferenciação de monócitos (THP-1) em macrófagos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Estimulação da produção de interleucina 2 em células Jurkat
- Estimulação de linfócitos T
- Ativador da proteína quinase C (PKC)
- Ativador de NF-κB
- Promoção do crescimento celular
- Usado em estudos analíticos de tumorigênicos
- Grau de biologia molecular
Atenção
Nota de análise
- Estimulação da produção de interleucina 2 em células Jurkat
- Estimulação de linfócitos T
- Ativador da proteína quinase C (PKC)
- Ativador de NF-κB
- Promoção do crescimento celular
- Usado em estudos analíticos de tumorigênicos
- Grau de biologia molecular
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
T-cell activation is normally triggered by the interaction of a cell surface receptor to its specific ligand molecule