I0634
Ionomycin calcium salt
from Streptomyces conglobatus, ≥98% (HPLC), powder, Ca2+ ionophore
Sinônimo(s):
Ionamicina (cálcio)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Nome do produto
Ionomicina, powder, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
chave InChI
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Além disso, é um antibiótico de espectro estreito eficaz contra bactérias Gram-positivas, obtido em forma pura a partir de caldos de fermentação de Streptomyces conglobatus. A ionomicina é única entre os antibióticos poliéter conhecidos devido ao seu excepcional máximo de absorção UV em 300 nm e sua alta afinidade por íons de cálcio.[2]
Aplicação
- células mononucleares de sangue periférico (PBMCs) para avaliação imunológica[3]
- oócitos para ativação partenogenética[4]
- subconjuntos de células T para detecção de citocinas intracelulares, ensaio de proliferação de éster succinimidílico de diacetato de carboxifluoresceína (CFSE) e ensaio de função supressora específico do antígeno[5]
- em combinação com forbol12-miristato 13-acetato (PMA) para estimular a ativação de células T em várias células[6] [7]
- como suplemento ao meio de capacitação de espermatozoides para estudar seu impacto na fertilização in vitro e aumentar a eficiência do desenvolvimento de embriões bovinos[8]
- como um controle positivo para a detecção de Ca2+ intracelular em células-tronco derivadas de adiposas (ASCs)(4)[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)