Documentos Principais
F3917
Sigma-Aldrich
Forscolina
For use in molecular biology applications
Sinônimo(s):
7β-Acetoxi-8,13-epoxi-1α,6β,9α-tri-hidroxilabd-14-en-11-ona, Coleonol, Colforsina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
410.50
Beilstein:
1692716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.52
fonte biológica
Coleus forskohlii
Nível de qualidade
descrição
for activation of T cells
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
410.50  g/mol
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: soluble
adequação
suitable for inhibits interleukin 2 (IL-2) production in Jurkat cells
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
chave InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Descrição geral
A forscolina é um isolado diterpenoide permeável a célula isolado de Coleus forskohlii.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Diterpenoide permeável às células com propriedades anti-hipertensivas, inotrópicas positivas e de ativação da adenilil ciclase. Muitos dos seus efeitos biológicos se devem à ativação da adenilil ciclase e ao aumento resultante da concentração intracelular de cAMP. A forscolina afeta as correntes de cálcio e inibe a MAP quinase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
IWP-2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I0536
IWP-2
A Ramón-Cueto et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(10), 3803-3815 (1998-06-06)
The lack of axonal regeneration in the injured adult mammalian spinal cord leads to permanent functional impairment. To induce axonal regeneration in the transected adult rat spinal cord, we have used the axonal growth-promoting properties of adult olfactory bulb ensheathing
Jin Wei Chung et al.
Biology of reproduction, 86(3), 80-80 (2011-12-03)
The signaling molecule DHH, secreted by Sertoli cells, has essential regulatory functions in testicular differentiation. DHH is required for the differentiation of peritubular myoid cells that line the seminiferous cords and steroidogenic Leydig cells. The testicular cords in Dhh-null male
T Marchetti et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(6), 910-920 (2014-03-25)
Obstetric antiphospholipid syndrome (APS) is defined by pregnancy complications associated with antiphospholipid antibodies (aPL). The mechanisms of the pathogenic effects of aPL in pregnancy are poorly understood. Toll-like receptors (TLR) have been implicated previously in APS. The aims of our
Koji Yokoyama et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(1), 302-314 (2014-10-11)
Neonatal-onset multisystem inflammatory disease (NOMID) is a dominantly inherited autoinflammatory disease caused by NLRP3 mutations. NOMID pathophysiology is explained by the NLRP3 inflammasome, which produces interleukin-1β (IL-1β). However, epiphyseal overgrowth in NOMID is resistant to anti-IL-1 therapy and may therefore
Yelena Y Grinberg et al.
PloS one, 6(4), e19294-e19294 (2011-05-05)
Spreading depression (SD) is thought to cause migraine aura, and perhaps migraine, and includes a transient loss of synaptic activity preceded and followed by increased neuronal excitability. Activated microglia influence neuronal activity and play an important role in homeostatic synaptic
Protocolos
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.