L4391
Lipopolissacarídeos
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli (O111:B4)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
forma
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
condição de armazenamento
desiccated
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1% Protein (Lowry)
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
aplicação(ões)
clinical research
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Composto de alta pureza adequado para uma ampla variedade de aplicações de pesquisa
Reconstituição
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.