P0609
Pepsin−Agarose from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
Sinônimo(s):
Pepsin A
Selecione um tamanho
R$ 1.972,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.972,00
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine gastric mucosa
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥30 units/mg dry solid
peso molecular
35 kDa
Matriz
4% cross-linked beaded agarose
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
pig ... LOC396892(396892)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Quantidade
forma física
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Protocolos
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.