T4019
Trypsin−Agarose
buffered aqueous suspension, from bovine pancreas trypsin
Selecione um tamanho
R$ 1.081,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.081,00
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas (trypsin)
Formulário
buffered aqueous suspension
concentração
≥15 units/mL (packed gel)
Extensão da rotulagem
≥15 units per mL (packed gel)
Matriz
beaded agarose
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)