P0110
Anti-Prion Protein antibody, Mouse monoclonal
clone 8H4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Prion Protein antibody produced in mouse, Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8H4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 25-35 kDa
reatividade de espécies
bovine, mouse, monkey, human, sheep, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
sheep ... PRNP(493887)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunoelectron microscopy
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado