Key Documents
G9023
Sigma-Aldrich
Soro de cabra
Sinônimo(s):
Soro, Soro de cabra normal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
contém
preservative
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O soro caprino é agregado de um rebanho doador normal.
Aplicação
O soro caprino foi usado em:
  • imuno-histoquímica
  • imunocitoquímica
  • imunofluorescência dupla
  • imunoensaios enzimáticos (EIA)
O soro caprino normal pode ser usado como agente bloqueador ou controle negativo em imunoensaios. Para imuno-histoquímica e imunocitoquímica, o soro caprino foi usado entre 1% e 20% como agente bloqueador em diversos estudos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O soro caprino pode ser usado efetivamente para cultura de rotina de células de peixe.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pressure-induced changes in axial eye length of chick and tree shrew: significance of myofibroblasts in the sclera
Phillips J R and McBrien N A
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 45(3), 758-763 (2004)
John R Phillips et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 45(3), 758-763 (2004-02-27)
To investigate the change in axial eye dimensions resulting from stretching the sclera by acute elevation of intraocular pressure (IOP). IOP was increased to 100 mm Hg for 1 hour through an intravitreal cannula, while ocular component dimensions were monitored
Performance of a time-resolved fluorescence immunoassay for measuring varicella-zoster virus immunoglobulin G levels in adults and comparison with commercial enzyme immunoassays and Merck glycoprotein enzyme immunoassay
Maple P A C, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 13(2), 214-218 (2006)
Anik Chevrier et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 27(9), 1197-1203 (2009-02-27)
Meniscus injury is a frequently encountered clinical orthopedic issue and is epidemiologically correlated to osteoarthritis. The development of new treatments for meniscus injury is intimately related to the appropriateness of animal models for their investigation. The purpose of this study
Goat serum as an alternative to establish cell culture from Indian major carp, Cirrhinus mrigala
Nanda P K, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 45(3-4), 148-151 (2009)