P5999
Monoclonal Anti-Prion Protein antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone IPC1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IPC1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 25-35 kDa
reatividade de espécies
hamster, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using mouse brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3