MABN2285M
Anti-Prion Protein Antibody, clone POM1
clone POM1, from mouse
Sinônimo(s):
Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
POM1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Prnp(19122)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunofluorescence applications (Kuffer, A., et. al. (2016). Nature. 536(7617):464-8).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunohistochemistry applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunoprecipitation applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
ELISA Analysis: A representative lot detected Prion Protein in ELISA applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody this antibody detected PrP in Brain homogenate from a Tga20 mouse overexpressing Prnp versus brain homogenate from a ZH3/ZH3 control mouse lacking Prnp.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1