MCF7 Cell Line human
86012803, human breast (adenocarcinoma), Epithelial-like
Sinônimo(s):
IBMF-7 Cells, MCF7 Cells, Michigan Cancer Foundation-7 Cells, ssMCF-7 Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MCF7 Cell Line human, from human breast(adenocarcinoma), 86012803
fonte biológica
human breast (adenocarcinoma)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, hypertriploid to hypotetraploid
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Reported to express the oestrogen and progesterone receptor
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,9
THO1: 6
TPOX: 9,12
vWA: 14,15
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Learn about the similarities and differences in spheroid formation, roundness, and circularity between Millicell® ultra-low attachment plates and other ULA plates.
Learn how to quantify spheroid formation, roundness, and circularity. Discover Millicell® Ultra-low Attachment plates, an ideal 3D cell culture model for uniform spheroid formation.
Conteúdo relacionado
Millicell® Ultra-low Attachment plates facilitate 3D cell culture with detailed application information for cell seeding to analysis.