SML0583
Ferrostatin-1
≥95% (HPLC), powder, non-apoptotic cell death inhibitor
Sinônimo(s):
3-Amino-4-cyclohexylaminobenzoic acid ethyl ester;
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ferrostatin-1, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
, faint purple to brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3
chave InChI
UJHBVMHOBZBWMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3