Documentos Principais
ML0012
Sigma-Aldrich
Pentose Phosphate Metabolite Library
Sinônimo(s):
PPP Metabolite Library
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
temperatura de armazenamento
−20°C
Componentes
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 15732D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mgSDS
  • 78832D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mgSDS
  • D31262-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mgSDS
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgSDS
  • E0377D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mgSDS
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgSDS
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
  • G2164Gluconolactone, 99.0-101.0%, meets USP testing specifications 10 mgSDS
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
  • P78776-Phosphogluconic acid trisodium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgSDS
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC) 10 mgSDS
  • R7750D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate, ≥98% (TLC), powder 10 mgSDS
  • R9875D-Ribulose 5-phosphate sodium salt, ≥90% (HPLC) 10 mgSDS
Ver tudo (13)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)