CAR10
Carbohydrates Kit
Sinônimo(s):
carbohydrate metabolites
Ensaio
≥98%
Nível de qualidade
forma
powder
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
CAR10 is a kit that contains a selection of 10 carbohydrates/sugars: Arabinose, Fructose, Galactose, Glucose, α-Lactose, Maltose, Mannose, Ribose, Sucrose and Xylose, which may be used for general research, as reagents or as reference compounds in analytical procedures.
Ligação
Ten carbohydrates, 5 g of each
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
- A3131D-(−)-Arabinose, ≥98% (GC)SDS
- F0127D-(−)-Fructose, ≥99% (HPLC)SDS
- G0750D-(+)-Galactose, ≥99% (HPLC)SDS
- G8270D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)SDS
- L3625α-Lactose monohydrate, ≥99% total lactose basis (GC)SDS
- M5885D-(+)-Maltose monohydrate, from potato, ≥99% (HPLC)SDS
- M2069D-(+)-Mannose, ≥99% (GC), woodSDS
Ver tudo (10)