Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
G7879
Sigma-Aldrich
D-glicose 6-fosfato
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
D(+)-glicopiranose 6-fosfato, G-6-P Na, Éster de Robison
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12NaO9P
Número CAS:
Peso molecular:
282.12
Beilstein:
5787568
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
crystalline
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
faixa de pH útil
4.0-5.0
pf
204 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
traços de cátion
Na: 6.1-10.2% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].O[C@@H]1O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
chave InChI
ZALKNDISPIVVKC-WYRLRVFGSA-M
Aplicação
A D-glicose-6-fosfato sódica pode ser usada como fonte de energia para Mycobacterium tuberculosis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nas células, a d-glicose 6-fosfato (G6P) é gerada quando a glicose é fosforilada por hexoquinase ou glucoquinase, ou pela conversão de glicose-1-fosfato pela fosfoglicomutase durante a glicogenólise. A G6P se encontra no início das vias da glicólise e pentose fosfato. Também pode ser armazenada como glicogênio quando os níveis de glicose sérica são altos.
Atenção
Não higroscópica e muito estável à umidade atmosférica em temperatura ambiente, ao contrário do sal dissódico.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iain J Abbott et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(6) (2020-04-08)
There are limited treatment options for enterococcal urinary tract infections, especially vancomycin-resistant Enterococcus (VRE). Oral fosfomycin is a potential option, although limited data are available guiding dosing and susceptibility. We undertook pharmacodynamic profiling of fosfomycin against E. faecalis and E.
Iain J Abbott et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 75(4), 988-996 (2019-12-25)
To assess the antibacterial effects of a single 3 g oral fosfomycin dose on Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae clinical isolates within a dynamic bladder infection model. An in vitro model simulating dynamic urinary fosfomycin concentrations was used. Target fosfomycin exposure
Iain J Abbott et al.
Journal of microbiological methods, 171, 105861-105861 (2020-02-09)
The impact of the bladder environment on fosfomycin activity and treatment response is uncertain. Standard laboratory media does not reflect the biomatrix of urine, where limited nutritional factors are important for growth and antimicrobial kill rates. We compared fosfomycin activity
Iain J Abbott et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(3) (2020-01-08)
Oral fosfomycin trometamol is licensed as a single oral dose for the treatment of uncomplicated urinary tract infections, with activity against multidrug-resistant uropathogens. The impact of interindividual variability in urinary concentrations on antimicrobial efficacy, and any benefit of giving multiple
Calvin S Carter et al.
Cell metabolism, 32(4), 561-574 (2020-10-08)
Aberrant redox signaling underlies the pathophysiology of many chronic metabolic diseases, including type 2 diabetes (T2D). Methodologies aimed at rebalancing systemic redox homeostasis have had limited success. A noninvasive, sustained approach would enable the long-term control of redox signaling for
Artigos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Protocolos
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.