D7137
Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt
≥93% dry basis (enzymatic)
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate dilithium salt, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone dilithium salt, DHAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine (casein)
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% dry basis (enzymatic)
Formulário
powder
Impurezas
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
cor
white
solubilidade
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
traços de ânion
phosphate (PO43-): ~5 mol %
traços de cátion
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].OCC(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O6P.2Li/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
QWIKESRFRWLYIA-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.